Ácido (4-benciloxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid
OR6813-25G
APOSOR6813-25GEA 56.7 EUR
APOSOR6813-25G
Ácido (4-benciloxifenil)acético 98%
Ácido (4-benciloxifenil)acético
Formula: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Pto. de fusión: 119…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017540
Núm. CAS: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9