Ácido (2,6-diclorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6814-100G OR6814-25G OR6814-10G
APOSOR6814-100GEA 102 EUR
APOSOR6814-100G APOSOR6814-25G APOSOR6814-10G
Ácido (2,6-diclorofenil)acético 98%
Ácido (2,6-diclorofenil)acético
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 158…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004320
Núm. CAS: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0