Ácido (3-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxyphenylacetic acid
OR6816-25G OR6816-5G
APOSOR6816-25GEA 29 EUR
APOSOR6816-25G APOSOR6816-5G
Ácido (3-metoxifenil)acético 98%
Ácido (3-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 305.95
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004334
Núm. CAS: 1798-09-0