Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
OR6817-100G OR6817-250G OR6817-25G
APOSOR6817-100GEA 0 EUR
APOSOR6817-100G APOSOR6817-250G APOSOR6817-25G
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético 98%
Ácido benzo-1,3-dioxol-5-acético
Formula: C₉H₈O₄
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014576
Núm. CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9