Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
OR6819-5G OR6819-10G
APOSOR6819-5GEA 87 EUR
APOSOR6819-5G APOSOR6819-10G
Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético
Ácido (4-hidroxi-3-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
MW: 197,15 g/mol
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007122
Núm. CAS: 10463-20-4