(Cianometil)fosfonato de dietilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6821-100G OR6821-25G OR6821-250G
APOSOR6821-100GEA 58 EUR
APOSOR6821-100G APOSOR6821-25G APOSOR6821-250G
(Cianometil)fosfonato de dietilo 98%
(Cianometil)fosfonato de dietilo
Formula: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177,14 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C/0,4mmHg
Densidad: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001893
Núm. CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 1760
ADR: 8,II