Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6822-100G OR6822-25G OR6822-5G
APOSOR6822-100GEA 401 EUR
APOSOR6822-100G APOSOR6822-25G APOSOR6822-5G
Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio 97%
Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio
Formula: C₂₄H₂₆BrP
Pto. de fusión: 265…267 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031667
Núm. CAS: 7333-51-9