Bromuro de ciclopentiltrifenilfosfonio 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR6823-10G OR6823-50G OR6823-250G
APOSOR6823-10GEA 72.5 EUR
APOSOR6823-10G APOSOR6823-50G APOSOR6823-250G
Bromuro de ciclopentiltrifenilfosfonio 97%
Bromuro de ciclopentiltrifenilfosfonio
Formula: C₂₃H₂₄BrP
MW: 411.32 g/mol
Pto. de fusión: 260…262 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051880
Núm. CAS: 7333-52-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR