2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6839-1G OR6839-5G
APOSOR6839-1GEA 0 EUR
APOSOR6839-1G APOSOR6839-5G
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide 98%
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
Formula: C₁₀H₁₆Br₂N₂O
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040814
Núm. CAS: 58260-69-8
EINECS: 261-190-0