1-(4-Hidroxifenil)piperazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6840-100G OR6840-25G
APOSOR6840-100GEA 61.3 EUR
APOSOR6840-100G APOSOR6840-25G
1-(4-Hidroxifenil)piperazina 98%
1-(4-Hidroxifenil)piperazina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 218…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066156
Núm. CAS: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6