2,4-Dicloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6843-100G OR6843-25G OR6843-500G
APOSOR6843-100GEA 66.7 EUR
APOSOR6843-100G APOSOR6843-25G APOSOR6843-500G
2,4-Dicloropiridina
2,4-Dicloropiridina
Formula: C₅H₃Cl₂N
Pto. Ebullición: 189…190 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955618
Núm. CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7