1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR6847-1G OR6847-25G OR6847-5G
APOSOR6847-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6847-1G APOSOR6847-25G APOSOR6847-5G
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039691
Núm. CAS: 22948-94-3