1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6849-10G OR6849-250G OR6849-50G
APOSOR6849-10GEA 80.3 EUR
APOSOR6849-10G APOSOR6849-250G APOSOR6849-50G
1-(2-Phenylethyl)piperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 276 °C
Densidad: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040740
Núm. CAS: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III