Piperazina-1-carboxilato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
OR6852-500G
APOSOR6852-500GEA 185 EUR
APOSOR6852-500G
Piperazina-1-carboxilato de etilo 98%
Piperazina-1-carboxilato de etilo
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 272…274 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005964
Núm. CAS: 120-43-4