2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6854-1G OR6854-250MG
APOSOR6854-1GEA 102 EUR
APOSOR6854-1G APOSOR6854-250MG
2-(Dimethylamino)benzonitrile 95+%
2-(Dimethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
MW: 146.1891 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01313389
Núm. CAS: 20925-24-0