1,4-Benzodioxan-6-ilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6857-100G OR6857-25G OR6857-5G
APOSOR6857-100GEA 372 EUR
APOSOR6857-100G APOSOR6857-25G APOSOR6857-5G
1,4-Benzodioxan-6-ilamina
1,4-Benzodioxan-6-ilamina
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 116…118 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 26…31 °C
Densidad: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006824
Núm. CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4