1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6858-100G
OR6858-10G
OR6858-25G
OR6858-5G
APOSOR6858-100GEA
0
EUR
APOSOR6858-100G
APOSOR6858-10G
APOSOR6858-25G
APOSOR6858-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 120…125 °C/0,2mmHg Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190247 Núm. CAS: 63074-07-7 |