2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-[(1,4-Benzodioxan-2-yl)carbonyl]piperazine Hydrochloride, 2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane Hydrochloride
OR6859-1G
OR6859-250MG
APOSOR6859-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6859-1G
APOSOR6859-250MG
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride 98%
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₆N₂O₃ MW: 284,74 g/mol Pto. de fusión: 263 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00729051 Núm. CAS: 70918-74-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |