3-Bromo-7-nitroindazol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazol
OR6862T-1G OR6862T-500MG OR6862T-5G
APOSOR6862T-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6862T-1G APOSOR6862T-500MG APOSOR6862T-5G
3-Bromo-7-nitroindazol
3-Bromo-7-nitroindazol
A more potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase than 7-nitroindazole.Harmful to reproduction.
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242.03 g/mol
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159910
Núm. CAS: 74209-34-0