1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6866-1G OR6866-5G OR6866-25G
APOSOR6866-1GEA 0 EUR
APOSOR6866-1G APOSOR6866-5G APOSOR6866-25G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320890
Núm. CAS: 68104-63-2