1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6867-100G OR6867-25G OR6867-5G
APOSOR6867-100GEA 0 EUR
APOSOR6867-100G APOSOR6867-25G APOSOR6867-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine 98%
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 314…315 °C
Densidad: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040793
Núm. CAS: 111373-03-6
UN: 1993
ADR: 3,III