1-(2-Nitrofenil)piperazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6868-10G OR6868-1G OR6868-100G
APOSOR6868-10GEA 132 EUR
APOSOR6868-10G APOSOR6868-1G APOSOR6868-100G
1-(2-Nitrofenil)piperazina
1-(2-Nitrofenil)piperazina
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207.23 g/mol
Pto. Ebullición: 142…144 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040728
Núm. CAS: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1