1-(4-Nitrofenil)piperazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6870-100G OR6870-25G OR6870-5G
APOSOR6870-100GEA 104 EUR
APOSOR6870-100G APOSOR6870-25G APOSOR6870-5G
1-(4-Nitrofenil)piperazina 97%
1-(4-Nitrofenil)piperazina
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207.23 g/mol
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005961
Núm. CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7