1-(2-Piridil)piperazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6871-100G OR6871-1KG OR6871-250G
APOSOR6871-100GEA 140 EUR
APOSOR6871-100G APOSOR6871-1KG APOSOR6871-250G
1-(2-Piridil)piperazina 98%
1-(2-Piridil)piperazina
Formula: C₉H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 120…122 °C/2mmHg
Densidad: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006216
Núm. CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3