N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Morpholin-4-yl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
OR6877-10G OR6877-1G
APOSOR6877-10GEA 183 EUR
APOSOR6877-10G APOSOR6877-1G
N-Piperazineacetic acid morpholine amide 96%
N-Piperazineacetic acid morpholine amide
Formula: C₁₀H₁₉N₃O₂
MW: 213,28 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006172
Núm. CAS: 39890-46-5