1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6881-10G OR6881-5G OR6881-100MG OR6881-250MG OR6881-500MG
APOSOR6881-10GEA 655 EUR
APOSOR6881-10G APOSOR6881-5G APOSOR6881-100MG APOSOR6881-250MG APOSOR6881-500MG
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine 98%
1-(2-Phenylethyl)homopiperazine
Formula: C₁₃H₂₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320894
Núm. CAS: 40389-67-1