1-(2-Furoil)piperazina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Prazosin Related Compound D
OR6882-10G OR6882-25G
APOSOR6882-10GEA 87.3 EUR
APOSOR6882-10G APOSOR6882-25G
1-(2-Furoil)piperazina 96%
1-(2-Furoil)piperazina
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038831
Núm. CAS: 40172-95-0