Ácido (4-metilfenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6888-25G OR6888-100G OR6888-5G
APOSOR6888-25GEA 24.8 EUR
APOSOR6888-25G APOSOR6888-100G APOSOR6888-5G
Ácido (4-metilfenil)metabórico
Ácido (4-metilfenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂
Pto. de fusión: 256…263 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039138
Núm. CAS: 5720-05-8