1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6890-25G OR6890-5G
APOSOR6890-25GEA 0 EUR
APOSOR6890-25G APOSOR6890-5G
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine 97%
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine
Formula: C₁₀H₂₁N₃
Pto. Ebullición: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075190
Núm. CAS: 22763-69-5
UN: 2735
ADR: 8,III