1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6899-1G OR6899-250MG OR6899-5G
APOSOR6899-1GEA 116 EUR
APOSOR6899-1G APOSOR6899-250MG APOSOR6899-5G
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2-Ethoxyethyl)piperazine
Formula: C₈H₁₈N₂O
MW: 158,25 g/mol
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320899
Núm. CAS: 13484-38-3
UN: 1993
ADR: 3,III