1-Alilpiperazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6900-1G OR6900-5G OR6900-25G
APOSOR6900-1GEA 40.6 EUR
APOSOR6900-1G APOSOR6900-5G APOSOR6900-25G
1-Alilpiperazina 97%
1-Alilpiperazina
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 180…182 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167970
Núm. CAS: 13961-36-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II