1-Isopropilpiperazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6901-5G OR6901-1G OR6901-25G
APOSOR6901-5GEA 24.8 EUR
APOSOR6901-5G APOSOR6901-1G APOSOR6901-25G
1-Isopropilpiperazina 97%
1-Isopropilpiperazina
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 180…181 °C/760mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167971
Núm. CAS: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III