1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6904-1G OR6904-500MG
APOSOR6904-1GEA 50.9 EUR
APOSOR6904-1G APOSOR6904-500MG
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine 97%
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182.311 g/mol
Pto. Ebullición: 230…231 °C
Densidad: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075237
Núm. CAS: 57184-23-3