1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6906-25G OR6906-5G OR6906-1G
APOSOR6906-25GEA 0 EUR
APOSOR6906-25G APOSOR6906-5G APOSOR6906-1G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine 97%
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazine
Formula: C₁₂H₂₄N₂
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320901
Núm. CAS: 132800-12-5