Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
OR6907-5G OR6907-2G OR6907-10G OR6907-50G
APOSOR6907-5GEA 154 EUR
APOSOR6907-5G APOSOR6907-2G APOSOR6907-10G APOSOR6907-50G
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 98%
Dimethyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formula: C₈H₁₉N₃
MW: 157.26 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C/9mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167969
Núm. CAS: 3644-18-6
UN: 2735
ADR: 8 III