1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyl-3-(piperazin-1-yl)propan-1-amine
OR6909-1G OR6909-5G
APOSOR6909-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6909-1G APOSOR6909-5G
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine 97%
1-(3-Dimethylaminopropyl)piperazine
Formula: C₉H₂₁N₃
MW: 171,29 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C
Densidad: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082601
Núm. CAS: 877-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III