1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
OR6912-1G OR6912-25G OR6912-5G
APOSOR6912-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6912-1G APOSOR6912-25G APOSOR6912-5G
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 98%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Formula: C₁₀H₂₁N₃O
Pto. Ebullición: 106…107 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191217
Núm. CAS: 4892-89-1
UN: 2735
ADR: 8,III