1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6913-1G OR6913-5G OR6913-25G
APOSOR6913-1GEA 109 EUR
APOSOR6913-1G APOSOR6913-5G APOSOR6913-25G
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine 98+%
1-(2-Piperidin-1-ylethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₂₃N₃
MW: 197,33 g/mol
Pto. Ebullición: 119…120 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075189
Núm. CAS: 22763-65-1