4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
OR6914-250MG
OR6914-5G
APOSOR6914-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR6914-250MG
APOSOR6914-5G
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine 98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,60 g/mol Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320687 Núm. CAS: 62790-50-5 |