N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Diethylaminopropyl)piperazine
OR6916-5G OR6916-1G
APOSOR6916-5GEA 209 EUR
APOSOR6916-5G APOSOR6916-1G
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine 98%
N,N-Diethyl-N-(3-piperazin-1-ylpropyl)amine
Formula: C₁₁H₂₅N₃
MW: 199,34 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C/3mmHg
Densidad: 0,9063 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075182
Núm. CAS: 22764-55-2
UN: 2735
ADR: 8,III