Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-{2-[Bis(isopropyl)amino]ethyl}piperazine
OR6919-10G OR6919-2G OR6919-5G
APOSOR6919-10GEA 242 EUR
APOSOR6919-10G APOSOR6919-2G APOSOR6919-5G
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine 97%
Diisopropyl(2-piperazin-1-ylethyl)amine
Formula: C₁₂H₂₇N₃
MW: 213,37 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320902
Núm. CAS: 59955-93-0
UN: 2735
ADR: 8,III