1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6920-1G OR6920-5G
APOSOR6920-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6920-1G APOSOR6920-5G
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Thien-2-ylethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₆N₂S
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320903
Núm. CAS: 461046-73-1