(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6923-100G OR6923-1KG OR6923-25G
APOSOR6923-100GEA 34.8 EUR
APOSOR6923-100G APOSOR6923-1KG APOSOR6923-25G
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006004
Núm. CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3