(±)-Ácido piperidina-2-carboxilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6924-10G OR6924-25G
APOSOR6924-10GEA 21.9 EUR
APOSOR6924-10G APOSOR6924-25G
(±)-Ácido piperidina-2-carboxilico 98%
(±)-Ácido piperidina-2-carboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 280…283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064347
Núm. CAS: 535-75-1
EINECS: 223-737-1