Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Benzylisonipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylate, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Benzylisonipecotate, Ethyl N-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR6926-25G
OR6926-5G
OR6926-100G
APOSOR6926-25GEA
33.5
EUR
APOSOR6926-25G
APOSOR6926-5G
APOSOR6926-100G
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-1-benzyl-4-piperidinecarboxylate
Formula:
C₁₅H₂₁NO₂ Pto. Ebullición: 122 °C/0,5mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040748 Núm. CAS: 24228-40-8 |