Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6931-25G OR6931-5G
APOSOR6931-25GEA 0 EUR
APOSOR6931-25G APOSOR6931-5G
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 96%
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 118…120 °C/6mmHg
Densidad: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006484
Núm. CAS: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3