4-Hidroxi-1-metilpiperidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6932-25G OR6932-5G
APOSOR6932-25GEA 0 EUR
APOSOR6932-25G APOSOR6932-5G
4-Hidroxi-1-metilpiperidina 98%
4-Hidroxi-1-metilpiperidina
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Pto. de fusión: 26…31 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006500
Núm. CAS: 106-52-5
EINECS: 203-406-8