3-Hidroxi-1-metilpiperidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6933-1G OR6933-25G OR6933-5G
APOSOR6933-1GEA 29.3 EUR
APOSOR6933-1G APOSOR6933-25G APOSOR6933-5G
3-Hidroxi-1-metilpiperidina 98%
3-Hidroxi-1-metilpiperidina
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 76…78 °C/11mmHg
Densidad: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006495
Núm. CAS: 3554-74-3
EINECS: 222-609-2