1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Benzylpiperidin-4-ol
OR6935-500G
APOSOR6935-500GEA
157
EUR
APOSOR6935-500G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formula:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,27 g/mol Pto. Ebullición: 127…128 °C/2mmHg Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006503 Núm. CAS: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |