4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR6937-5G
OR6937-100G
OR6937-500G
APOSOR6937-5GEA
40.8
EUR
APOSOR6937-5G
APOSOR6937-100G
APOSOR6937-500G
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina
Formula:
C₉H₂₀N₂ Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: 16…18 °C Densidad: 0,912 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005984 Núm. CAS: 36768-62-4 EINECS: 253-197-2 UN: 2735 ADR: 8,III |